Läs mer
Hirschmann™ AR™ Glasvolumetriska pipetter, klass AS
Beskrivning
- Enl. till DIN EN ISO 648
- Ett märke, blå examen
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Specifikationer
| Klass | AS |
| Material | AR-GLAS |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Blått |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Tolerans | 0.08 mL |
| Volym (metrisk) | 100 mL |
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Typ | Volumetrisk pipett |