Läs mer
Hirschmann™ AR™ Glasvolumetriska pipetter, klass AS
Produktkod. 11790784
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11790784 2.5 mL Paket med 6
11770784 1 mL Paket med 12
11780784 2 mL Paket med 12
11700794 3 mL Paket med 6
11710794 5 mL Paket med 6
11720794 10 mL Paket med 6
11770804 15 mL Paket med 6
11780804 20 mL Paket med 6
11790804 25 mL -
11700814 50 mL Paket med 6
11710814 100 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11790784 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 1341145
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en extremt hög grad av volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ AR™ Glasvolumetriska pipetter, klass AS kom med blå examen.
  • Enl. till DIN EN ISO 648
  • Ett märke, blå examen
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Klass AS
Material AR-GLAS
Graderad Ja
Graduation Färg Blått
Kvantitet 6/Pk.
Tolerans 0.01 mL
Volym (metrisk) 2.5 mL
Längd (metrisk) 350 mm
Typ Volumetrisk pipett