Läs mer
Hirschmann™ AR™ Glasvolumetriska pipetter, klass AS
Produktkod. p-8013418
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 11770784
Brand: Hirschmann™ 1341133
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en extremt hög grad av volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ AR™ Glasvolumetriska pipetter, klass AS kom med blå examen.
  • Enl. till DIN EN ISO 648
  • Ett märke, blå examen
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Klass AS
Material AR-GLAS
Graderad Ja
Graduation Färg Blått
Kvantitet 6/Pk.
Tolerans 0.008 mL
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 325 mm
Typ Volumetrisk pipett