Läs mer
Hirschmann™ Klass AS AR™ Volumetriska pipetter av glas
Beskrivning
- Enl. till DIN EN ISO 648
- Volym mellan två märken
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Specifikationer
| Klass | AS |
| Material | AR-GLAS |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Brun |
| Kvantitet | 12/Pk. |
| Tolerans | 0.008 mL |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Längd (metrisk) | 325 mm |
| Typ | Volumetrisk pipett |