Läs mer
Hirschmann™ Klass AS AR™ Volumetriska pipetter av glas
Produktkod. 11732152
Change view
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11732152 2 mL -
11792162 100 mL Paket med 6
11772252 0.5 mL Paket med 12
11742162 10 mL Paket med 6
11752162 15 mL Paket med 6
11722152 1 mL Paket med 12
11762162 20 mL Paket med 6
11772162 25 mL Paket med 6
11722162 3 mL Paket med 6
11782162 50 mL Paket med 6
11732162 5 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11732152 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 1340240
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en extremt hög grad av volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klass AS AR™ Glasvolumetriska pipetter kommer med bärnstensfärgade graderingsmärken.
  • Enl. till DIN EN ISO 648
  • Volym mellan två märken
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Klass AS
Material AR-GLAS
Graderad Ja
Graduation Färg Brun
Kvantitet 12/Pk.
Tolerans 0.01 mL
Volym (metrisk) 2 mL
Längd (metrisk) 350 mm
Typ Volumetrisk pipett