Läs mer
Hirschmann™ Klass AS AR™ Volumetriska pipetter av glas
Produktkod. 11732162
Change view
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11732162 5 mL Paket med 6
11792162 100 mL Paket med 6
11772252 0.5 mL Paket med 12
11742162 10 mL Paket med 6
11752162 15 mL Paket med 6
11722152 1 mL Paket med 12
11762162 20 mL Paket med 6
11772162 25 mL Paket med 6
11732152 2 mL -
11722162 3 mL Paket med 6
11782162 50 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11732162 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 1340255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    833.00 SEK
    718.36 SEK / Paket med 6
    Save 114.64 SEK
    13% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en extremt hög grad av volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klass AS AR™ Glasvolumetriska pipetter kommer med bärnstensfärgade graderingsmärken.
  • Enl. till DIN EN ISO 648
  • Volym mellan två märken
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Klass AS
Material AR-GLAS
Graderad Ja
Graduation Färg Brun
Kvantitet 6/Pk.
Tolerans 0.015 mL
Volym (metrisk) 5 mL
Längd (metrisk) 410 mm
Typ Volumetrisk pipett