Läs mer
Hirschmann™ Klass AS AR™ Volumetriska pipetter av glas
Produktkod. 11762162
Change view
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11762162 20 mL Paket med 6
11792162 100 mL Paket med 6
11772252 0.5 mL Paket med 12
11742162 10 mL Paket med 6
11752162 15 mL Paket med 6
11722152 1 mL Paket med 12
11772162 25 mL Paket med 6
11732152 2 mL -
11722162 3 mL Paket med 6
11782162 50 mL Paket med 6
11732162 5 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11762162 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 1340265
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en extremt hög grad av volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klass AS AR™ Glasvolumetriska pipetter kommer med bärnstensfärgade graderingsmärken.
  • Enl. till DIN EN ISO 648
  • Volym mellan två märken
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Klass AS
Material AR-GLAS
Graderad Ja
Graduation Färg Brun
Kvantitet 6/Pk.
Tolerans 0.03 mL
Volym (metrisk) 20 mL
Längd (metrisk) 520 mm
Typ Volumetrisk pipett