Läs mer
Hirschmann™ Klass AS Volumetriska pipetter med bärnstensfärgad gradering
Beskrivning
- Ett märke
- Enl. till DIN EN ISO 648
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Specifikationer
| Klass | AS |
| Material | AR-GLAS |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Brun |
| Kvantitet | 12/Pk. |
| Tolerans | 0.015 mL |
| Volym (metrisk) | 7 mL |
| Längd (metrisk) | 410 mm |
| Typ | Volumetrisk pipett |