Läs mer
Hirschmann™ Klass AS Volumetriska pipetter med bärnstensfärgad gradering
Produktkod. 11786652
Change view
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
1.5 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11786652 2.5 mL Paket med 6
11782252 0.5 mL Paket med 12
11712262 100 mL Paket med 6
11834602 1.5 mL Paket med 12
11708001 10 mL Paket med 6
11702262 15 mL Paket med 6
11727981 1 mL Paket med 12
11718001 20 mL Paket med 6
11728001 25 mL Paket med 6
12771158 3 mL Paket med 6
11706662 30 mL Paket med 6
11736672 40 mL Paket med 6
11796652 4 mL Paket med 6
11738001 50 mL Paket med 6
11797991 5 mL Paket med 6
11823141 9 mL Paket med 6
11716133 6 mL Paket med 6
11787991 2 mL Paket med 12
10448201 7 mL -
11726133 8 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 11786652 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 1340145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.16 SEK
    650.61 SEK / Paket med 6
    Save 94.55 SEK
    12% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en extremt hög grad av volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klass AS Volumetriska pipetter med Amber Stain Graduation är tillverkade av klar AR™ glas.
  • Ett märke
  • Enl. till DIN EN ISO 648
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Klass AS
Material AR-GLAS
Graderad Ja
Graduation Färg Brun
Kvantitet 6/Pk.
Tolerans 0.01 mL
Volym (metrisk) 2.5 mL
Längd (metrisk) 350 mm
Typ Volumetrisk pipett