Läs mer
Hirschmann™ Klass AS Volumetriska pipetter med bärnstensfärgad gradering
Produktkod. 11797991
Change view
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
1.5 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11797991 5 mL Paket med 6
11782252 0.5 mL Paket med 12
11712262 100 mL Paket med 6
11834602 1.5 mL Paket med 12
11708001 10 mL Paket med 6
11702262 15 mL Paket med 6
11727981 1 mL Paket med 12
11786652 2.5 mL Paket med 6
11718001 20 mL Paket med 6
11728001 25 mL Paket med 6
12771158 3 mL Paket med 6
11706662 30 mL Paket med 6
11736672 40 mL Paket med 6
11796652 4 mL Paket med 6
11738001 50 mL Paket med 6
11823141 9 mL Paket med 6
11716133 6 mL Paket med 6
11787991 2 mL Paket med 12
10448201 7 mL -
11726133 8 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 11797991 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 1340155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    659.11 SEK
    571.97 SEK / Paket med 6
    Save 87.14 SEK
    13% Av
I lager
Ger en extremt hög grad av volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klass AS Volumetriska pipetter med Amber Stain Graduation är tillverkade av klar AR™ glas.
  • Ett märke
  • Enl. till DIN EN ISO 648
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Klass AS
Material AR-GLAS
Graderad Ja
Graduation Färg Brun
Kvantitet 6/Pk.
Tolerans 0.015 mL
Volym (metrisk) 5 mL
Längd (metrisk) 410 mm
Typ Volumetrisk pipett