Läs mer
Hirschmann™ Klass AS Byretter med blå examen
Beskrivning
- Schellbach, huvudpunktsringens examen i blått
- Rak kran med glasnyckel
- Enl. till DIN EN ISO 385
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Material | Glas |
| Examen | 0.05 mL |
| Inkluderar | Schellbach Ränder |
| skala | Blått |
| Kran | Rak |
| Kranmaterial | Glas |
| Tolerans | ±0,03 ml |
| Typ | Buret |
| Klass | Klass AS |
| Visa mer |