Läs mer
Hirschmann™ Klass AS Byretter med blå examen
Produktkod. 11732362
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11732362 50 ml Paket med 2
11712362 10 ml Paket med 2
11722362 25 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11732362 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 3140175
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för dispensering av uppmätta mängder kemiska lösningar i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass AS Byretter med Blue Graduation är tillverkade av slitstarkt DURAN™ glasrör.
  • Schellbach, huvudpunktsringens examen i blått
  • Rak kran med glasnyckel
  • Enl. till DIN EN ISO 385
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Glas
Examen 0.1 mL
Inkluderar Schellbach Ränder
skala Blått
Kran Rak
Kranmaterial Glas
Tolerans ±0,05 ml
Typ Buret
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385