Läs mer
Hirschmann™ Klass AS Glasbyretter, Schellbach
Beskrivning
- Blå examen
- Huvudpunkt ring examen
- Enl. till DIN EN ISO 385
- Sidoavstängningskran med glasnyckel
- Överensstämmelsecertifierad, med daterad batchinformation
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | Glas |
| Examen | 0.1 mL |
| Inkluderar | Schellbach Ränder |
| skala | Blått |
| Kran | Lateral |
| Kranmaterial | Glas |
| Tolerans | ±0,05 ml |
| Typ | Schellbach Buret |
| Klass | Klass AS |
| Visa mer |