Läs mer
Hirschmann™ Klass AS Glasbyretter, Schellbach
Produktkod. 10654792
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10654792 25 ml Paket med 2
10326580 50 ml Paket med 2
10644792 10 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10654792 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 3240170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2115.00 SEK
    1836.20 SEK / Paket med 2
    Save 278.80 SEK
    13% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för automatisk dispensering av uppmätta mängder kemiska lösningar i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass AS Glasbyretter, Schellbach är tillverkade av hållbara DURAN™ glasrör.
  • Blå examen
  • Huvudpunkt ring examen
  • Enl. till DIN EN ISO 385
  • Sidoavstängningskran med glasnyckel
  • Överensstämmelsecertifierad, med daterad batchinformation
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Material Glas
Examen 0.05 mL
Inkluderar Schellbach Ränder
skala Blått
Kran Lateral
Kranmaterial Glas
Tolerans ±0,03 ml
Typ Schellbach Buret
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385