Läs mer
Witeg™ Klass AS specialstorlekar Examinerade pipetter
Produktkod. 15891577
Change view
Volym (metrisk):
7.5 mL
12 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
15891577 12 mL
15881577 7.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15891577 Supplier Witeg™ Supplier No. 3 535 120 BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2002.18 SEK
    1835.22 SEK / Paket med 12
    Save 166.96 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Med toleranser enligt DIN EN ISO 648.
  • Färgkodade för att undvika förväxling
  • Tillverkad av soda-kalkglas
  • DE-M markerad enligt den tyska kalibreringslagen
  • Kalibrerad för leverans, 5 sekunders väntetid
  • Inkluderande batchcertifikat
  • Browns examen
Specifications
Kalibrerad Ja
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 648
Klass AS
Material Soda Lime Glass
Graderad Ja
Graduation Färg Brun
Min. Flödestid 5 sekunder.
Tolerans ±0,020 ml
Volym (metrisk) 12 mL
Typ Volymetrisk pipett