Läs mer
Hirschmann™ Klass AS Typ 2 graderade pipetter, bärnstensfärgade graderingar
Produktkod. 10039832
Change view
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
Examen:
0.01 mL
0.02 mL
0.1 mL
Noggrannhet:
±0,006 ml
±0,007 ml
±0,01 ml
±0,03 ml
Tolerans:
±0,006 ml
±0,007 ml
±0,01 ml
±0,03 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Examen Noggrannhet Tolerans unitSize
10039832 1 mL 0.1 mL ±0,007 ml ±0,007 ml Paket med 12
10765964 0.5 mL 0.01 mL ±0,006 ml ±0,006 ml -
10521325 1 mL 0.01 mL ±0,007 ml ±0,007 ml -
10465563 2 mL 0.02 mL ±0,01 ml ±0,01 ml -
10630594 5 mL 0.1 mL ±0,03 ml ±0,03 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10039832 Supplier Hirschmann™ Supplier No. 1100335
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ger volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov
  • Enl. till DIN EN ISO 835
  • Huvudpunkt ring examen
  • Graderad till spets, noll i spets, typ 2
  • Med bomullsplugg från storlek 5 ml och uppåt
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifications
Noggrannhet ±0,007 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 835
Klass AS
Material Soda Lime Glas
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Graduation Färg Bärnsten
Examen 0.1 mL
Typ av examen Permanenta bärnstensgrader med silverdiffusionsfärg
Kvantitet 12/pack
Tolerans ±0,007 ml
Volym (metrisk) 1 mL
Typ Graderad pipett, typ 2
Disponibel Återanvändbar