Läs mer
Brand™ Class B AR-Glass/Soda Lime Glass SilberEterna™ Volumetric Bulb Pipet
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Beskrivning
- Acc. to DIN EN ISO 648
- 0.5 to 2mL capacity bulbs provided in a pack of 12
- 3 to 100mL bulbs provided in a pack of 6
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Kalibrerad | Yes |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 648 |
| Klass | B |
| Material | AR-GLAS, Soda Lime Glass |
| Graderad | Yes |
| Graduation Färg | Amber |
| Kvantitet | 12 Pack |
| Tolerans | ±0.007 mL |
| Volym (metrisk) | 0.5 mL |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Brand™ Class B AR-Glass/Soda Lime Glass SilberEterna™ Volumetric Bulb Pipet >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering