Läs mer
Fisherbrand™ Klass B glas hög form mätcylindrar
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Graderad
- Stabil sexkantsfot
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4788 |
| Klass | B |
| Höjd (metrisk) | 380 mm |
| Toleransmått | ±5 ml |
| Typ | Graderad mätcylinder |
| Material | Borsilikatglas |
| Diameter (metrisk) Utsida | 53 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Examen | 5 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |