Läs mer
Hirschmann™ AR™ Volumetriska pipetter av glas
Produktkod. 11732252
Change view
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11732252 0.5 mL Paket med 12
11787971 10 mL -
11752252 100 mL Paket med 6
11762252 15 mL Paket med 6
11757971 1 mL Paket med 12
11797971 20 mL -
11707981 25 mL Paket med 6
11767971 2 mL Paket med 12
11742252 3 mL Paket med 6
11776652 4 mL Paket med 6
11717981 50 mL Paket med 6
11777971 5 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11732252 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 1300129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    893.77 SEK
    817.10 SEK / Paket med 12
    Save 76.67 SEK
    8% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en extremt hög grad av volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ AR™ Glasvolumetriska pipetter har en bättre tolerans än klass B.
  • Ett märke
  • Bärnstensfärgad gradering
  • Enl. till DIN EN ISO 648
Specifikationer
Klass B
Material Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Brun
Kvantitet 12/Pk.
Tolerans 0.08 mL
Volym (metrisk) 0.5 mL
Längd (metrisk) 300 mm
Typ Volumetrisk pipett