Läs mer
Hirschmann™ AR™ Volumetriska pipetter av glas
Beskrivning
- Ett märke
- Bärnstensfärgad gradering
- Enl. till DIN EN ISO 648
Specifikationer
Specifikationer
| Klass | B |
| Material | Glas |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Brun |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Tolerans | 0.12 mL |
| Volym (metrisk) | 100 mL |
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Typ | Volumetrisk pipett |