Läs mer
Hirschmann™ AR™ Volumetriska pipetter av glas
Produktkod. 11797971
Change view
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11797971 20 mL -
11732252 0.5 mL Paket med 12
11787971 10 mL -
11752252 100 mL Paket med 6
11762252 15 mL Paket med 6
11757971 1 mL Paket med 12
11707981 25 mL Paket med 6
11767971 2 mL Paket med 12
11742252 3 mL Paket med 6
11776652 4 mL Paket med 6
11717981 50 mL Paket med 6
11777971 5 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11797971 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 1300165
I lager
Ger en extremt hög grad av volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ AR™ Glasvolumetriska pipetter har en bättre tolerans än klass B.
  • Ett märke
  • Bärnstensfärgad gradering
  • Enl. till DIN EN ISO 648
Specifikationer
Klass B
Material Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Brun
Kvantitet 6/Pk.
Tolerans 0.045 mL
Volym (metrisk) 20 mL
Längd (metrisk) 520 mm
Typ Volumetrisk pipett