Läs mer
Hirschmann™ Klass B-byretter med lateral glasstoppkran, blå gradering
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Schellbach
- Kort linje
- Med blå examen
- Enl. till DIN EN ISO 385
- Sidoavstängningskran med glasnyckel
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | Glas |
| Examen | 0.05 mL |
| Inkluderar | Schellbach Ränder |
| skala | Blått |
| Kran | Lateral |
| Kranmaterial | Glas |
| Tolerans | ±0,045 ml |
| Typ | Buret |
| Klass | Klass B |
| Visa mer |