Läs mer
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klass B genomgångna flaskor med gängade flaskor med förpackade separat förpackningar
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Innehåller
Stängning med polyvinylbelagda massaliners (förpackade separat)
Injektionsflaska för allmänna ändamål
- Tillverkat av typ I, klass B borosilikatglas
- Svart fenolisk skruvlockskapsling förpackad separat
- GPI-gängfinish för säker tätning
- Finns i olika kapaciteter och storlekar för allmänt laboratoriebruk
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | B |
| Material (liner) | Polyvinyl |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Förslits | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym (metrisk) | 16 ml |
| För användning med (applikation) | För allmänt ändamål |
| Visa mer |