Läs mer
Hirschmann™ Klass B graderade cylindrar med blå graderingar
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12681/ISO 6706
- PP
- Förhöjd skala
- Blue tog examen
- Huvudpunkt ring examen
- Sexkantig bas
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12681, ISO 6706 |
| Beskrivning | Graderad cylinder, PP |
| Klass | B |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Diameter (metrisk) | 15 mm |
| Examen | 0.2 mL |
| Form | Rund |
| För användning med (applikation) | Exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet |
| Skala Färg | Blått |
| Visa mer |