Läs mer
Hirschmann™ Klass B graderade cylindrar med blå graderingar
Produktkod. 13148039
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Produktkod. 13148039
Brand: Hirschmann™ 7501186
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet. Hirschmann™ Klass B Mätcylindrar, förhöjd skala är tillverkade av PP.
  • Enl. enligt DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Förhöjd skala
  • Blue tog examen
  • Huvudpunkt ring examen
  • Sexkantig bas
Specifikationer
Klass B
Disponibel Återanvändbar
Form Rund
För användning med (applikation) Exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet
Skala Färg Blått
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 315 mm
Typ Graderad mätcylinder