Läs mer
Hirschmann™ Klass B graderade cylindrar med blå graderingar
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12681/ISO 6706
- PP
- Förhöjd skala
- Blue tog examen
- Huvudpunkt ring examen
- Sexkantig bas
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Polypropen |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12681, ISO 6706 |
| Antal per förpackning | 6/Förpackning |
| Beskrivning | Graderad cylinder, PP |
| Klass | B |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Diameter (metrisk) | 58 mm |
| Examen | 5 mL |
| Form | Rund |
| Visa mer |