Läs mer
Hirschmann™ Klass B graderade cylindrar med blå graderingar
Produktkod. p-7162692
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Produktkod. 13108039
Brand: Hirschmann™ 7501160
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet. Hirschmann™ Klass B Mätcylindrar, förhöjd skala är tillverkade av PP.
  • Enl. enligt DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Förhöjd skala
  • Blue tog examen
  • Huvudpunkt ring examen
  • Sexkantig bas
Specifikationer
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad DIN 12681, ISO 6706
Beskrivning Graderad cylinder, PP
Klass B
Disponibel Återanvändbar
Diameter (metrisk) 15 mm
Examen 0.2 mL
Form Rund
För användning med (applikation) Exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet
Skala Färg Blått
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 145 mm
Typ Graderad mätcylinder