Läs mer
Hirschmann™ Klass B graderade polypropencylindrar med upphöjda blå graderingar
Kapacitet (metrisk):
25 mL
1000 mL
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12681/ISO 6706
- PP
- Förhöjd skala
- Huvudpunkt ring examen
- Sexkantig bas
Specifikationer
Specifikationer
| Klass | B |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Form | Rund |
| För användning med (applikation) | Exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet |
| Skala Färg | Blått |
| Bastyp | Hexagonal |
| Höjd (metrisk) | 315 mm |
| Typ | Graderad mätcylinder |