Läs mer
Hirschmann™ Klass B graderade polypropencylindrar med upphöjda blå graderingar
Produktkod. 13188029
Kapacitet (metrisk):
25 mL
1000 mL
Produktkod. 13188029
Brand: Hirschmann™ 7500193
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet.
  • Enl. enligt DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Förhöjd skala
  • Huvudpunkt ring examen
  • Sexkantig bas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad DIN 12681, ISO 6706
Antal per förpackning 6/Förpackning
Beskrivning Graderad cylinder, PP
Klass B
Disponibel Återanvändbar
Diameter (metrisk) 69 mm
Examen 10 mL
Indelning 10 mL
Form Rund
För användning med (applikation) Exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet
Skala Färg Blått
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 440 mm
Typ Graderad mätcylinder