Läs mer
Hirschmann™ Klass B mätcylindrar, blå gradering, med plasthylsa och skyddskrage
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
Beskrivning
- Med pip, plasthylsa och skyddskrage, kort linjegradering
- Blå examen
- Klass B
- Enl. till DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Kalibrering | Att innehålla |
| Beskrivning | Kalibrering att innehålla, med plasthylsa och skyddskrage |
| Skala Färg | Blått |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4788 |
| Klass | B |
| Höjd (metrisk) | 140 mm |
| Toleransmått | ±0,15 ml |
| Visa mer |