Läs mer
Hirschmann™ Klass B Mätcylindrar, blåfläcksgradering
Produktkod. 10573661
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10573661 1000 mL Varje
11738021 10 mL Paket med 2
11748021 25 mL Paket med 2
11812861 50 mL Paket med 2
11758021 50 mL Paket med 2
11768021 100 mL Paket med 2
11778021 250 mL Paket med 2
11788021 500 mL Paket med 2
10668051 2000 mL Varje
11796482 5 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10573661 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 2230193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    789.00 SEK
    683.18 SEK / Paket med 1
    Save 105.82 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass B mätcylindrar, Blue Stain Graduation är tillverkade av slitstarkt DURAN™ glasrör.
  • Med pip, kort lina
  • Blå fläck examen
  • Enl. till DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Material Glas
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Examen 10 mL
Gräns för fel 7.5
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Form Rund
Klass Klass B
Höjd (metrisk) 470 mm
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Tolerans ±7,5 ml
Produkttyp Graderad mätcylinder