Läs mer
Hirschmann™ Klass B Mätcylindrar, blåfläcksgradering
Produktkod. 11748021
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11748021
Brand: Hirschmann™ 2230170
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass B mätcylindrar, Blue Stain Graduation är tillverkade av slitstarkt DURAN™ glasrör.
  • Med pip, kort lina
  • Blå fläck examen
  • Enl. till DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Klass B
Höjd (metrisk) 170 mm
Material Glas
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Examen 0.5 mL
Gräns för fel 0.375