Läs mer
Hirschmann™ Klass B Mätcylindrar, blåfläcksgradering
Description
- Med pip, kort lina
- Blå fläck examen
- Enl. till DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifications
Specifications
| Material | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Examen | 5 mL |
| Gräns för fel | 3.75 |
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Blått |
| Form | Rund |
| Klass | Klass B |
| Höjd (metrisk) | 390 mm |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4788 |
| Show More |