Läs mer
Hirschmann™ Klass B mätcylindrar, låg form, bärnstensfärgad gradering
Beskrivning
- Med pip, kort lina
- Bärnstensfärgad gradering
- Enl. till DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Examen | 10 mL |
| Gräns för fel | 5 |
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Brun |
| Form | Rund |
| Klass | Klass B |
| Höjd (metrisk) | 255 mm |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4788 |
| Visa mer |