Läs mer
Hirschmann™ Klass B mätcylindrar, bärnstensfärgad gradering
Produktkod. 11869201
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11869201 10 mL Paket med 2
10029000 1000 mL Varje
10039000 2000 mL -
12562736 25 mL -
10537641 5000 mL Varje
10144011 50 mL Paket med 2
10626525 5 mL Paket med 2
13177929 100 mL Paket med 2
10481862 500 mL Paket med 2
10779012 250 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11869201 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 2200160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00 SEK
    238.32 SEK / Paket med 2
    Save 36.68 SEK
    13% Av
I lager
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass B Mätcylindrar, Amber Stain Graduation är tillverkade av slitstarkt DURAN™ glasrör.
  • Med pip, kort lina
  • Bärnstensfärgad gradering
  • Enl. till DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Material Glas
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Examen 0.02 mL
Gräns för fel 0.15
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Brun
Form Rund
Klass Klass B
Höjd (metrisk) 140 mm
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Tolerans ±0,15 ml
Produkttyp Graderad mätcylinder