Läs mer
Hirschmann™ Klass B mätcylindrar, bärnstensfärgad gradering
Produktkod. 13177929
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13177929 100 mL Paket med 2
10029000 1000 mL Varje
11869201 10 mL Paket med 2
10039000 2000 mL -
12562736 25 mL -
10537641 5000 mL Varje
10144011 50 mL Paket med 2
10626525 5 mL Paket med 2
10481862 500 mL Paket med 2
10779012 250 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 13177929 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 2200180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00 SEK
    296.20 SEK / Paket med 2
    Save 35.80 SEK
    10% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass B Mätcylindrar, Amber Stain Graduation är tillverkade av slitstarkt DURAN™ glasrör.
  • Med pip, kort lina
  • Bärnstensfärgad gradering
  • Enl. till DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Material Glas
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Examen 1 mL
Gräns för fel 0.75
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Brun
Form Rund
Klass Klass B
Höjd (metrisk) 260 mm
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Tolerans ±0,75 ml
Produkttyp Graderad mätcylinder