Läs mer
Hirschmann™ Klass B Mätpipett, Serologi
Beskrivning
- Kort linje
- Enl. till DIN EN ISO 835
- Graderad till spets, noll överst, typ 3
- Bred mun
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,01 ml |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kalibrering | Att leverera |
| Klass | Klass B |
| Beskrivning | Vid öppning |
| Material | Soda Lime Glas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Brun |
| Examen | 0.01 mL |
| Visa mer |