Läs mer
Hirschmann™ Klass B Mätcylindrar med NS-jord
Beskrivning
- Med NS slipad och polyetenpropp
- Enl. till DIN EN ISO 4788
- Kort linje, blå examen
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Tolerans | ±0,75 ml |
| Material | Glas |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4788 |
| Klass | Klass B |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Höjd (metrisk) | 290 mm |
| Inkluderar | Polyetenpropp |
| Proppmaterial | Polyeten |
| Examen | 1 mL |
| Bastyp | Hexagonal |
| Visa mer |