Läs mer
Hirschmann™ Klass B Mätcylindrar med NS-jord
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Med NS slipad och polyetenpropp
- Enl. till DIN EN ISO 4788
- Kort linje, blå examen
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Blått |
| Form | Rund |
| Typ | Graderad blandningscylinder |
| Tolerans | ±1,5 ml |
| Material | Glas |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4788 |
| Klass | B |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Höjd (metrisk) | 367 mm |
| Visa mer |