Läs mer
Hirschmann™ Klass B Mätcylindrar med NS-jord
Produktkod. 15599025
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15599025 2000 mL Varje
11892851 10 mL Paket med 2
11802861 25 mL Paket med 2
11822861 100 mL Paket med 2
11832861 250 mL Paket med 2
11842861 500 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15599025 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 2330194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2470.00 SEK
    2144.88 SEK / Paket med 1
    Save 325.12 SEK
    13% Av
I lager
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass B Mätcylindrar med NS Ground är tillverkade av slitstark DURAN™ glasrör.
  • Med NS slipad och polyetenpropp
  • Enl. till DIN EN ISO 4788
  • Kort linje, blå examen
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Tolerans ±15 ml
Material Glas
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Klass Klass B
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Höjd (metrisk) 610 mm
Inkluderar Polyetenpropp
Proppmaterial Polyeten
Stopper stil NS 45/40
Examen 20 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Indelning 20 mL
Sterilitet Icke-steril
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Form Rund
Produkttyp Graderad blandningscylinder