Läs mer
Hirschmann™ Klass B Mätcylindrar med NS-jord
Produktkod. p-8013422
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11892851
Brand: Hirschmann™ 2330160
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass B Mätcylindrar med NS Ground är tillverkade av slitstark DURAN™ glasrör.
  • Med NS slipad och polyetenpropp
  • Enl. till DIN EN ISO 4788
  • Kort linje, blå examen
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Form Rund
Typ Graderad blandningscylinder
Tolerans ±0,15 ml
Material Glas
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Klass B
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Höjd (metrisk) 160 mm
Inkluderar Polyetenpropp
Proppmaterial Polyeten
Examen 0.2 mL