Läs mer
BRAND™ Klass B PMP Volymflaska
Produktkod. 10665551 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10665551
Brand: BRAND™ 36148
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Autoklavering upp till 121 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser. Rengöring upp till max. 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner.
  • Transparent PMP (polymetylpenten) konstruktion
  • Inkluderar propp av polypropen
  • Felgränser enligt klass B, DIN EN ISO 1042
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Exponering för temperaturer upp till 121 °C (autoklavering) kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser
  • Rengöring upp till max. 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner
  • Höjd = Höjd utan propp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material PMP
Höjd (metrisk) 225 mm
Gräns för fel ±0,30 ml
Antal per förpackning 1
Temperaturområde (metriskt) 121 °C
Tolerans ±0,30 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Klass B