Läs mer
VITLAB™ Klass B PMP Volymflaskor med skruvlock
Produktkod. 17653015
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Stängningsstorlek:
GL 25
Tolerans:
±0,30 ml
Höjd (metrisk):
235 mm
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Tolerans Höjd (metrisk)
17653015 250 mL GL 25 ±0,30 ml 235 mm
1 options
Produktkod. 17653015 Leverantör VITLAB™ Leverantörsnummer 674895
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.00 SEK
    296.87 SEK / Paket med 2
    Save 78.13 SEK
    20% Av
I lager
VITLAB™ PMP Volumetriska kolvar med skruvlock är ringmärkta, individuellt kalibrerade till In och har en klass B-tolerans (DIN EN ISO 1042). Levereras individuellt förpackade. Autoklavering till °121 C överskrider inte toleransgränsen permanent. Rengöring vid högst 60 °C rekommenderas.
  • Produkttyp: Volumetrisk kolv
  • Material: PMP (Kolv), polypropen (lock)
  • Tolerans: Klass B (DIN EN ISO 1042)
  • Kalibreringsmärke: Ja (kalibrerad till 'In')
  • Inkluderar: Skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Ja
Kapacitet (engelska) 8,5 oz.
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsfärg Genomskinlig
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Genomskinlig
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material PMP
Höjd (engelska) 9,3 tum
Höjd (metrisk) 235 mm
Inkluderar Skruvlock
Antal per förpackning 5
Temperaturområde (engelska) Upp till 140 °F
Temperaturområde (metriskt) Upp till 60 °C
Tolerans ±0,30 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Nej
Mun stil Gängad
Sterilitet Icke-steril
Klass B
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek GL 25