Beskrivning
- Transparent PMP (polymetylpenten) konstruktion
- Inkluderar propp av polypropen
- Felgränser enligt klass B, DIN EN ISO 1042
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
- Exponering för temperaturer upp till 121 °C (autoklavering) kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser
- Rengöring upp till max. 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner
- Höjd = Höjd utan propp
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | PMP |
| Höjd (metrisk) | 298 mm |
| Gräns för fel | ±0,8 ml |
| Antal per förpackning | 1 |
| Temperaturområde (metriskt) | 121 °C |
| Tolerans | ±0,8 ml |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |