Läs mer
VITLAB™ Klass B polypropen graderade cylindrar med förhöjd blå skala
Produktkod. 10471525
Change view
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Examen:
0.5 mL
1 mL
5 mL
10 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. unitSize Examen
10471525 Paket med 12 -
11837930 Paket med 12 0.5 mL
11827930 Paket med 6 5 mL
10782637 Paket med 12 1 mL
15782106 Paket med 6 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10471525 Leverantör VITLAB™ Leverantörsnummer 646081
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa cylindrar för livsmedelsindustrin och volymmätningstillämpningar. VITLAB™ Graderade cylindrar av polypropen av klass B med förhöjd blå skala har lättlästa, upphöjda, präglade blå skala och ringmärken vid de primära skalpunkterna.
  • Högtransparent polypropen graderad cylinder
  • Sexkantig bas med nedre dubbar ger hög stabilitet
  • Kalibrerad (in)
  • Klass B-toleranser enligt DIN 12681 / ISO 6706.
  • Termisk spänning upp till °80 C gör att toleransgränserna inte permanent överskrids
  • För att bevara markeringar, rengör inte vid temperaturer över 60 °C
Specifikationer
Klass B
Gräns för fel ±0,2 ml
Form Rund
För användning med (applikation) Livsmedelsindustri och volymmätning
Skala Färg Blått
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 145 mm
Typ Graderad cylinder