Läs mer
VITLAB™ Klass B polypropen graderade cylindrar med förhöjd blå skala
Examen:
0.5 mL
1 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Beskrivning
- Högtransparent polypropen graderad cylinder
- Sexkantig bas med nedre dubbar ger hög stabilitet
- Kalibrerad (in)
- Klass B-toleranser enligt DIN 12681 / ISO 6706.
- Termisk spänning upp till °80 C gör att toleransgränserna inte permanent överskrids
- För att bevara markeringar, rengör inte vid temperaturer över 60 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Tolerans | ±0,5 ml |
| Klass | B |
| Examen | 0.5 mL |
| Gräns för fel | ±0,5 ml |
| Form | Rund |
| För användning med (applikation) | Livsmedelsindustri och volymmätning |
| Skala Färg | Blått |
| Bastyp | Hexagonal |
| Höjd (metrisk) | 170 mm |
| Typ | Graderad cylinder |