Läs mer
VITLAB™ Klass B polypropen graderade cylindrar med förhöjd blå skala Produktkod.: 10471525
Beräknad leverans: 08-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00 SEK
    571.97 SEK / Paket med 12
    Spara 18.03 SEK
    3% Off
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
VITLAB™ Klass B polypropen graderade cylindrar med förhöjd blå skala
Produktkod. p-8003651
Paket med 12
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Examen:
0.5 mL
1 mL
5 mL
10 mL
Produktkod. 10471525
Brand: VITLAB™ 646081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00 SEK
    571.97 SEK / Paket med 12
    Spara 18.03 SEK
    3% Off
Bara null kvar
Beräknad leverans: 08-12-2025
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Använd dessa cylindrar för livsmedelsindustrin och volymmätningstillämpningar. VITLAB™ Graderade cylindrar av polypropen av klass B med förhöjd blå skala har lättlästa, upphöjda, präglade blå skala och ringmärken vid de primära skalpunkterna.
  • Högtransparent polypropen graderad cylinder
  • Sexkantig bas med nedre dubbar ger hög stabilitet
  • Kalibrerad (in)
  • Klass B-toleranser enligt DIN 12681 / ISO 6706.
  • Termisk spänning upp till °80 C gör att toleransgränserna inte permanent överskrids
  • För att bevara markeringar, rengör inte vid temperaturer över 60 °C
Specifikationer
Klass B
Gräns för fel ±0,2 ml
Form Rund
För användning med (applikation) Livsmedelsindustri och volymmätning
Skala Färg Blått
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 145 mm
Typ Graderad cylinder
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
VITLAB™ Klass B polypropen graderade cylindrar med förhöjd blå skala >