Läs mer
VITLAB™ Graderade cylindrar av polypropen av klass B med förhöjd skala
Produktkod. 15732106
Examen:
0.2 mL
2 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 3
Paket med 6
Produktkod. 15732106
Brand: VITLAB™ 646941
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för styrka och hållbarhet. VITLab™ Graderade cylindrar av polypropen av klass B med förhöjd skala är designade med en sexkantig bas med bottendubbar för att ge hög stabilitet.
  • Mycket transparent
  • Förhöjd skala och ringmärken vid de primära skalpunkterna, kalibrerade‘ I’
  • Klass B-toleranser enligt DIN 12681 / ISO 6706
  • Termisk spänning upp till 80° C medför inte att toleransgränserna permanent överskrids
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Material Polypropen
Tolerans ±0,2 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 6706, DIN 12681
Antal per förpackning 12 förpackning
Klass B
skala Förhöjd skala och ringmärken vid de primära skalpunkterna
Diameter (metrisk) 15 mm
Kvantitet 12 förpackning
Examen 0.2 mL
Gräns för fel ±0,20 ml
Max. Temperatur 80 °C
Form Rund
För användning med (applikation) Livsmedel
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 145 mm
Typ Graderad cylinder