Läs mer
VITLAB™ Graderade cylindrar av polypropen av klass B med förhöjd skala
Produktkod. 15762106
Examen:
0.2 mL
2 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 3
Paket med 6
Produktkod. 15762106
Brand: VITLAB™ 650941
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för styrka och hållbarhet. VITLab™ Graderade cylindrar av polypropen av klass B med förhöjd skala är designade med en sexkantig bas med bottendubbar för att ge hög stabilitet.
  • Mycket transparent
  • Förhöjd skala och ringmärken vid de primära skalpunkterna, kalibrerade‘ I’
  • Klass B-toleranser enligt DIN 12681 / ISO 6706
  • Termisk spänning upp till 80° C medför inte att toleransgränserna permanent överskrids
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Material Polypropen
Tolerans ±2 ml
Certifikat och efterlevnad DIN 12681, ISO 6706
Klass B
Diameter (metrisk) 44 mm
Examen 2 mL
Gräns för fel ±2 ml
Form Rund
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 315 mm
Typ Graderad mätcylinder