Läs mer
BRAND™ Klass B polypropen lågformade mätcylindrar
Product Code. 11818381 Shop All Brand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
missing translation for 'unitSize'
Paket med 5
Product Code. 11818381
missing translation for 'mfr': BRAND™ 41662
Only null left
Add to basket
Add to basket
Polypropenkonstruktion. Exponering för temperaturer upp till 80 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser.
  • Lågformad graderad cylinder med pip
  • Hög klarhet polypropen konstruktion
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Präglad skala
  • Exponering för temperaturer upp till 80 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Klass B
Examen 20 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±20 ml
Max. Temperatur 80 °C
Form Rund
Bastyp Hexagonal
Typ Graderad mätcylinder